Learn More
Nickel aluminum, 99.0% min (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 022890.30
Detalles adicionales : CAS : 12003-78-0 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318117
  • 363.00€ / 250 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
12003-78-0
85.675
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
6336846
[Al].[Ni]
AlNi
MFCD00167392
aluminium-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminium nickel
aluminum;nickel
Especificación
Nickel aluminum
250g
12003-78-0
99.0% min. (metals basis)
MFCD00167392
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
aluminum;nickel
6336846
Gray
Gray powder, Intermetallic
Odorless
AlNi
aluminium-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminium nickel
[Al].[Ni]
85.675
Intermetallic Powder