Learn More
Níquel, solución estándar de AAS, Specpure™, Ni 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11376359
56.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
MFCD00011137
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
MFCD00011137
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel, AAS standard solution
Concentración Ni in 5% HNO3
Nombre de nota Ni 1000μg/mL
Cantidad 500 mL
Color Incolora
Número UN UN3264
Grado Specpure™
Forma física Líquido