Learn More
Microspec™ Nichrome Wire Loops
Beskrivelse
- Used for bacteriological and other microbiological applications and flame tests
- Tightly wound
- Easy change
- Wire loops
- Nichrome wire
Tekniske data
Tekniske data
| Disposable | Reusable |
| Volume | 5 μL |
| Diameter (English) Inside | 0.163 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 4.15 mm |
| Length (English) | 3.54 to 3.94 in. |
| Length (Metric) | 90 to 100 mm |
| Material | Nickel Chromium Wire |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Silver |
| Product Type | Inoculating Product |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?