Learn More
Thermo Scientific™ NG-Monomethyl-L-arginine monoacetate, 99%
38.60€ - 356.00€
CAS 53308-83-1
Fórmula molecular C9H20N4O4
Peso molecular (g/mol) 248.283
Número MDL MFCD00069311
Clave InChI IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
Nombre IUPAC ácido acético;ácido (2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10173101
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
328720050
5mg Frasco de vidrio
38.60€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 22-12-2021
10016213
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
328720250
25mg Frasco de vidrio
131.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 22-12-2021
10371484
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
328721000
100mg Frasco de vidrio
356.00€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
53308-83-1
248.283
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
135242
CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
C9H20N4O4
MFCD00069311
tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
ácido acético;ácido (2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
Especificaciones
N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
98.5
99%
Authentic
15, 6096
tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
+9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
135242
Polvo
+ 10.50 (20.00°C c=4,water)
180°C to 190°C
53308-83-1
100.0
C9H20N4O4
MFCD00069311
Frasco de vidrio
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
ácido acético;ácido (2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
248.283
248.3
≥98.5%
Blanco
5mg