Learn More
Thermo Scientific Chemicals NG-monometil-L-arginina monoacetato, 99 %
Catalog Number 10016213
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
53308-83-1
C9H20N4O4
248.283
MFCD00069311
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
135242
ácido acético;ácido (2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
53308-83-1
C9H20N4O4
248.283
MFCD00069311
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
135242
ácido acético;ácido (2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Punto de fusión 180°C to 190°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Índice Merck 15, 6096
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Condición de rotación específica + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Cantidad 25 mg
Forma física Polvo