missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NFE2 (Human) Recombinant Protein

Human NFE2 full-length ORF ( AAH05044, 1 a.a. - 373 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00004778-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16198321

  • 302.00€ / 10 microgramos


Fecha estimada de envío
21-10-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Sequence: MSPCPPQQSRNRVIQLSTSELGEMELTWQEIMSITELQGLNAPSEPSFEPQAPAPYLGPPPPTTYCPCSIHPDSGFPLPPPPYELPASTSHVPDPPYSYGNMAIPVSKPLSLSGLLSEPLQDPLALLDIGLPAGPPKPQEDPESDSGLSLNYSDAESLELEGTEAGRRRSEYVEMYPVEYPYSLMPNSLAHSNYTLPAAETPLALEPSSGPVRAKPTARGEAGSRDERRALAMKIPFPTDKIVNLPVDDFNELLARYPLTESQLALVRDIRRRGKNKVAAQNCRKRKLETIVQLERELERLTNERERLLRARGEADRTLEVMRQQLTELYRDIFQHLRDESGNSYSPEEYALQQAADGTIFLVPRGTKMEATD
Especificaciones

Especificaciones

AAH05044
nuclear factor (erythroid-derived 2), 45kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NFE2
GST
4778
Wheat germ expression system
10 μg
NF-E2, p45
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Documentos