Learn More
Thermo Scientific Chemicals NF-kB Activation Inhibitor VI, BOT-64
Click to view available options
Cantidad:
5mg
25mg
Descripción
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Cantidad | 25mg |
Descripción | Blanco apagado |
Contenido y almacenamiento | −30°− hasta 10 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Un compuesto de benzoxatiol permeable a las células que actúa como un inhibidor de la IKK-2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 273,40g/mol |
Sensibilidad | Sensible a la luz |
Solubilidad | Soluble en etanol o DMSO |
Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
Formulario | Sólido |
Clave InChI | XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N |