Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca:  Eppendorf™ M1324-9904
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12596666
  • 1023.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-08-2019
Añadir a la cesta
Requires : Abrazaderas (se venden por separado).
Descripción
Descripción
  • Aceptan una gran variedad de pinzas, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para ofrecer mayor flexibilidad
  • Con capacidad para combinaciones de matraces o gradillas de tubos de ensayo
  • Con orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
Innova I26/I-26R shaker
46 cm
Pre-drilled holes
457mm
76 cm
Universal platform
18 x 30 in. (457 x 762mm)
762mm