Learn More
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca:  Eppendorf™ M1194-9907
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375974
  • 955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
  • Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
1 L
457 x 457 mm (18 x 18 in)
18 in
46 cm
0,8 cm
457 mm
Agitador I-2400, Innova 2100, Excella E24/E24R
Plataforma para agitador específica
18 in
457 mm
0,8 in
18 in
46 cm
9
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico