Learn More
Eppendorf™ Divisor de caja de congelador New Brunswick D81, matriz de 9 x 9
Para congeladores modelo B50-SQ, B75-SQ y B95-SQ, matriz de 9 x 9, diámetro máximo del tubo: 13,0mm Hace que la caja de congelador tenga capacidad para 81 viales o tubos.
Marca: Eppendorf™ D81
Detalles adicionales : Peso : 4.54000kg