Learn More
Contec™ Detergente con agua purificada NeutraKlean™
Diseñadas para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
Marca: Contec™ SBT103NK
147.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
Descripción
Diseñadas para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
- Detergente suave, no espumante
- Se puede aplicar directamente sobre la superficie, proporcionando una cobertura uniforme
- Filtrado en 0,22 micrómetros bajo flujo de aire de grado A.
- Elimina físicamente los contaminantes
- Suficiente actividad esporicida para áreas de grado A / B
- Baja concentración de residuos, permite suprimir la etapa de eliminación de residuos con alcohol o agua.
- Sometido a radiación gamma
- Tamaño de gota grande
- Facilita la desinfección por transferencia en aisladores y RABS
- El mismo grado que cuando se utiliza peróxido de hidrógeno vaporizado
- Bolsa triple o doble en envase con rotura lineal
- No corrosivo
Aplicaciones:
- Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
Especificaciones
Detergente | |
Estériles | |
Peróxido de hidrógeno y agua purificada (EP) | |
Frasco de pulverización | |
Esteriliza contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas | |
1 L |
Desde 6,5 hasta 7,5 | |
Incolora | |
Óxido de amina al 0,3 % en agua purificada (EP) | |
Con filtro | |
6/Paq. |