Learn More
Alfa Aesar™ Neurotensin (9-13)
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66433.MA
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457789
  • 255.00€ / 10 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
660.81
10mg
Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu
-30° to -10°C
HPLC
Solid
RUO
Neurotensin (9-13)
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only