Learn More
Neuropilin-1 (CD304) Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: U21-1283, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
288.00€ - 635.00€
Especificaciones
Antígeno Neuropilin-1 (CD304)
Clon U21-1283
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado APC-R700
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15824709
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566039
25 Tests
288.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
15814709
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566038
100 Tests
635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Neuropilin-1 (CD304)
Flow Cytometry
APC-R700
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide.
Recombinant Human Neuropilin-1
Primary
Vol. Per test: 5μL
U21-1283
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Neuropilin; NRP; NP1; Blood dendritic cell antigen 4; BDCA-4; VEGF165R
IgG2b κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon APC-R700 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon APC-R700 were removed.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.