Learn More
Alfa Aesar™ Neuropeptide Y, Human
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66797.|D
Detalles adicionales : CAS : 90880-35-6 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448299
  • 166.00€ / 0.50 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
4271.74
Human
Solid
-30° to -10°C
HPLC
0.5mg
RUO
Neuropeptide Y, human
Videos
SDS
For Research Use Only