missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuromedin B Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1G3B6, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66781-1-IG-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818975

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 27-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.
Especificaciones

Especificaciones

Neuromedin B
1G3B6
Unconjugated
NMB
Liquid
NMB
Neuromedin B Fusion Protein Ag0842
Protein G
RUO
Antibody
Monoclonal
Human, Mouse
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08949, Q9CR53
neuromedin B, NMB
Mouse
IgG1
150 μL
-20°C
Primary
4828, 68039
Videos
SDS
Documentos
Certificados