missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEURL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NEURL3 |
---|---|
Concentración | 0.41 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816344
|
Proteintech
16648-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806344
|
Proteintech
16648-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
E3 ubiquitin-protein ligase. Seems to utilize UBE2E1. In vitro, generates polyubiquitin chains via non-canonical lysine residues suggesting that it is not involved in tagging substrates for proteasomal degradation.Especificaciones
NEURL3 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8CJC5, Q96EH8 | |
214854, 93082 | |
NEURL3 Fusion Protein Ag10035 | |
Primary | |
-20°C | |
NEURL3 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LINCR, NEURL3 | |
NEURL3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |