missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nesprin 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 27132-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815415

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Component of SUN-protein-containing multivariate complexes also called LINC complexes which link the nucleoskeleton and cytoskeleton by providing versatile outer nuclear membrane attachment sites for cytoskeletal filaments. Involved in the maintece of nuclear organization and structural integrity. Probable anchoring protein which tethers the nucleus to the cytoskeleton by binding PLEC which can associate with the intermediate filament system.
Especificaciones

Especificaciones

Nesprin 3
Polyclonal
Unconjugated
SYNE3
C14orf49, Nesprin 3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
161176, 212073, 299356
-20°C
Liquid
Western Blot
0.77 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4FZC9, Q6ZMZ3
Syne3
Nesprin 3 Fusion Protein Ag26002
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales