Learn More
Nesprin 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno Nesprin 3
Concentración 0.77 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16825415
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27132-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16815415
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27132-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Component of SUN-protein-containing multivariate complexes also called LINC complexes which link the nucleoskeleton and cytoskeleton by providing versatile outer nuclear membrane attachment sites for cytoskeletal filaments. Involved in the maintece of nuclear organization and structural integrity. Probable anchoring protein which tethers the nucleus to the cytoskeleton by binding PLEC which can associate with the intermediate filament system.
Especificaciones
Especificaciones
Nesprin 3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q4FZC9, Q6ZMZ3
161176, 212073, 299356
Nesprin 3 Fusion Protein Ag26002
Primary
-20°C
SYNE3
0.77 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C14orf49, Nesprin 3
Syne3
IgG
Antigen Affinity Chromatography