Learn More
Clorhidrato de éster Nepsilon-Boc-L-lisina tert-butil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster Nepsilon-Boc-L-lisina tert-butil es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El clorhidrato de éster Nepsilon-Boc-L-lisina tert-butil es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride |
Color | Blanco |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | tert-butyl (2S)-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoate hydrochloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.87 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Polvo |