Learn More
Alfa Aesar™ Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H62993.MD
Detalles adicionales : CAS : 13288-57-8 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498076
  • 32.80€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride is an pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Especificaciones
13288-57-8
338.873
TZBPQINFXPIRBX-MERQFXBCSA-N
13819885
CC(C)(C)OC(=O)C(CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
C15H31ClN2O4
MFCD00038899
h-lys boc-otbu.hcl, h-lys boc-otbu hcl, ne-boc-l-lysine tert-butyl ester hydrochloride, h-l-lys boc-otbu*hcl, c15h30n2o4.hcl, pubchem18975, lys boc-otbu hcl, h-lys boc-obut hcl, h-lys boc-otbu?hcl, h-lys boc-otbu hydrochloride
tert-butyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate;hydrochloride
Especificaciones
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride
C15H31ClN2O4
h-lys boc-otbu.hcl, h-lys boc-otbu hcl, ne-boc-l-lysine tert-butyl ester hydrochloride, h-l-lys boc-otbu*hcl, c15h30n2o4.hcl, pubchem18975, lys boc-otbu hcl, h-lys boc-obut hcl, h-lys boc-otbu?hcl, h-lys boc-otbu hydrochloride
CC(C)(C)OC(=O)C(CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
338.873
338.87
95%
250mg
13288-57-8
MFCD00038899
TZBPQINFXPIRBX-MERQFXBCSA-N
tert-butyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate;hydrochloride
13819885
Powder
White
Videos
SDS Documentos