Learn More
Nepsilon-Boc-D-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054496
33.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31202-69-4
C11H22N2O4
246.31
MFCD00076958
VVQIIIAZJXTLRE-SVGMAFHSNA-N
h-d-lys boc-oh, r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-epsilon-boc-d-lysine, d-lysine, n6-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzhaa6310, n6-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-d-lysine
7018774
(2R)-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31202-69-4
C11H22N2O4
246.31
MFCD00076958
VVQIIIAZJXTLRE-SVGMAFHSNA-N
h-d-lys boc-oh, r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-epsilon-boc-d-lysine, d-lysine, n6-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzhaa6310, n6-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-d-lysine
7018774
(2R)-2-amino-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Boc-D-lysine
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo