Learn More
Piercan™ Neoprene Dry Box Gloves
Catalog Number p-8008470
Click to view available options
Diámetro del puño (métrico):
156
186
220
300
Tamaño:
7
8
9
10
Confortable y flexible
• Guante de látex
• Resistencia química elevada frente a los ácidos y las bases diluidos, los disolventes alifáticos y cetónicos.
Certificaciones/conformidad CE 0333 Certified, AFAO ISO 9001, ISO 14001
Color Black
Desechables Single-use
Hand Ambidextrous
Material Neoprene
Tipo de producto Dry Box Gloves
Tamaño 9
Temperature (Metric) Max 25°C
Grosor (imperial) 15 mil
Estilo de puño de los guantes Beaded/Rolled
Cantidad 2/Pk.
Resistente a To hydrogen peroxide, oil/grease
Longitud (métrico) 762 to 812 mm
Longitud del puño (métrico) 10 mm
Diámetro del puño (métrico) 156