Learn More
Neopentilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077179
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
This item is not returnable. View return policy
5813-64-9
C5H13N
87.17
MFCD00008134
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
79882
2,2-dimetilpropan-1-amina
CC(C)(C)CN
This item is not returnable. View return policy
5813-64-9
C5H13N
87.17
MFCD00008134
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
79882
2,2-dimetilpropan-1-amina
CC(C)(C)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Neopentylamine
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)3CCH2NH2
Índice de refracción 1.403
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,188
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Neopentylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.