Learn More
Fluoruro de neodimio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049272
84.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13709-42-7
F3Nd
201.24
MFCD00011135
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
neodymium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13709-42-7
F3Nd
201.24
MFCD00011135
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
neodymium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Neodymium(III) fluoride, anhydrous is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) fluoride
Punto de fusión 1410°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Morado
Forma física Masa cristalina
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.24
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.5 g/mL