Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 013661.22
Detalles adicionales : CAS : 13709-42-7 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376918
  • 316.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
13709-42-7
MFCD00011135
Especificaciones
Neodymium(III) fluoride
13709-42-7
99.9%
MFCD00011135
Crystalline Lump
Odorless
Purple
100g
Anhydrous
Reacton™
(REO)
201.24
6.5g/mL
Hygroscopic
1410°C