Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 015301.18
Detalles adicionales : CAS : 38245-38-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377118
  • 121.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
38245-38-4
486.523
CZXBEKQIOBCHSG-UHFFFAOYSA-H
217202
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.[Nd+3].[Nd+3]
C3H2Nd2O10
MFCD00150426
neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonate
neodymium(3+);tricarbonate;hydrate
Especificaciones
Neodymium(III) carbonate hydrate
(REO)
MFCD00150426
CZXBEKQIOBCHSG-UHFFFAOYSA-H
neodymium(3+);tricarbonate;hydrate
217202
Powder
50g
38245-38-4
C3H2Nd2O10
neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonate
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.[Nd+3].[Nd+3]
486.523
468.51 (Anhydrous)
99.9%
Videos
SDS Documentos