Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043672.22
Detalles adicionales : CAS : 13536-80-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375897
  • 732.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
13536-80-6
383.954
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
tribromoneodymium
Br3Nd
MFCD00016245
83564
Br[Nd](Br)Br
Especificaciones
Neodymium (III) bromide
13536-80-6
Br3Nd
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
tribromoneodymium
83564
Beads
−10 Mesh
Hygroscopic
684°C
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00016245
Br[Nd](Br)Br
383.954
383.97
99.99%
Ampule
1540°C
100g