Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium foil, 0.3mm (0.012 in.) thick, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 010247.FF
Detalles adicionales : CAS : 7440-00-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25 x 25mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311308
  • 140.00€ / 25 mm
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificación
7440-00-8
144.242
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
23934
neodymium
Nd
MFCD00011130
neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
CHEBI:33372
[Nd]
Especificación
Neodymium foil
25 x 25mm
7440-00-8
Mylar under Argon
Nd
neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
[Nd]
144.242
CHEBI:33372
99.9%
≈1.3g/25x25mm
0.3mm (0.012 in.) thick
Odorless
(REO)
MFCD00011130
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
neodymium
23934
Foil