Learn More
Invitrogen™ NEK4 Recombinant Human Protein
NEK4 is a serine/threonine kinase.
2150.00€ - 10190.00€
Especificaciones
Formato Frozen
Especie del huésped Human
Protein Tag GST Tag
Recombinant Yes
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15448533 Ver documentos Invitrogen™
PR7180A
100μg 2150.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
10568493 Ver documentos Invitrogen™
PV4331
1mg 10190.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
NEK4 is involved in signal transduction and cellular communication. It is proposed to act exclusively upon threonine residues and is present in most primary carcinomas.
Especificaciones
Especificaciones
Frozen
Human
GST Tag
Yes