Learn More
Epredia™ Medio para cortes congelados Richard-Allan Scientific™ Neg-50™, Neg-50 incoloro
Obtenga cortes de gran calidad por debajo de - 50 °C sin vibración gracias al medio para cortes congelados Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
Marca: Epredia™ 6502G
51.04 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.40000kg
Descripción
Obtenga cortes de gran calidad por debajo de - 50 °C sin vibración gracias al medio para cortes congelados soluble en agua Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
- Tamponado para garantizar la alcalinidad adecuada (pH = 8,0); no deja residuos después de la tinción
- Formulado especialmente para evitar la separación de tejido del portaobjetos
Información para pedidos:
Disponible en cinco colores para una fácil identificación de las muestras: rosa, azul, verde, amarillo y naranja. Paquetes variados con uno de cada color.
Especificaciones
Verde | |
2/Paq. | |
4 oz por botella |