Learn More
NECAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17906-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817914
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Involved in endocytosis.
Especificaciones
Especificaciones
NECAP1
Polyclonal
Unconjugated
NECAP1
NECAP 1, NECAP endocytosis associated 1, NECAP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
25977, 312694, 67602
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P69682, Q8NC96, Q9CR95
Necap1
NECAP1 Fusion Protein Ag12283
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse