Learn More
Abnova™ NDUFS1 (Human) Recombinant Protein
Human NDUFS1 full-length ORF ( AAH30833, 1 a.a. - 727 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004719-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Sequence: MLRIPVRKALVGLSKSPKGCVRTTATAASNLIEVFVDGQSVMVEPGTTVLQACEKVGMQIPRFCYHERLSVAGNCRMCLVEIEKAPKVVAACAMPVMKGWNILTNSEKSKKAREGVMEFLLANHPLDCPICDQGGECDLQDQSMMFGNDRSRFLEGKRAVEDKNIGPLVKTIMTRCIQCTRCIRFASEIAGVDDLGTTGRGNDMQVGTYIEKMFMSELSGNIIDICPVGALTSKPYAFTAQPWETRKTESIDVMDAVGSNIVVSTRTGEVMRILPRMHEDINEEWISDKTRFAYDGLKRQRLTEPMVRNEKGLLTYTSWEDALSRVAGMLQSFQGKDVAAIAGGLVDAEALVALKDLLNRVDSDTLCTEEVFPTAGAGTDLRSNYLLNTTIAGVEEADVVLLVGTNPRFEAPLFNARIRKSWLHNDLKVALIGSPVDLTYTYDHLGDSPKILQDIASGSHPFSQVLKEAKKPMVVLGSSALQRNDGAAILAAVSSIAQKIRMTSGVTGDWKVMNILHRIASQVAALDLGYKPGVEAIRKNPPKVLFLLGADGGCITRQDLPKDCFIIYQGHHGDVGAPIADVILPGAAYTEKSATYVNTEGRAQQTKVAVTPPGLAREDWKIIRALSEIAGMTLPYDTLDQVRNRLEEVSPNLVRYDDIEGANYFQQANELSKLVNQQLLADPLVPPQLTIKDFYMTDSISRASQTMAKCVKAVTEGAQAVEEPSIC
Especificaciones
Especificaciones
AAH30833
NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1, 75kDa (NADH-coenzyme Q reductase)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NDUFS1
GST
4719
Wheat germ expression system
10 μg
CI-75Kd, MGC26839, PRO1304
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer