Learn More
NDUFB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno NDUFB2
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16897544
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17614-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16887544
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17614-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a subunit of the multisubunit NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I). Mammalian complex I is composed of 45 different subunits. This protein has NADH dehydrogenase activity and oxidoreductase activity. It plays a important role in transferring electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone. Hydropathy analysis revealed that this subunit and 4 other subunits have an overall hydrophilic pattern, even though they are found within the hydrophobic protein (HP) fraction of complex I.
Especificaciones
Especificaciones
NDUFB2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O95178, Q9CPU2
362344, 4708, 68198
NDUFB2 Fusion Protein Ag11789
Primary
-20°C
NDUFB2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AGGG, CI AGGG, Complex I AGGG, NDUFB2
Ndufb2
IgG
Antigen Affinity Chromatography