Learn More
NDRG1 Mouse, Clone: NDRG1/1383, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 10397-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929727
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NDRG1
Cytoplasmic and Cell Surface
NDRG1/1383
Unconjugated
XP_011515093
Mouse
43kDa
Protein A/G Purified
RUO
10397
IgG3
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
NDRG1
Recombinant fragment of human NDRG1 fragment (aa162-283)
HeLa Cells. Prostrate or Renal Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.