Learn More
NDRG1 Mouse, Clone: NDRG1/1383, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | NDRG1 |
---|---|
Clon | NDRG1/1383 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939727
|
EnquireBio
10397-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929727
|
EnquireBio
10397-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NDRG1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
10397 | |
Recombinant fragment of human NDRG1 fragment (aa162-283) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
43kDa |
NDRG1/1383 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_011515093 | |
NDRG1 | |
IgG3 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
HeLa Cells. Prostrate or Renal Carcinoma. |