Learn More
Ndelta-Boc-Nalfa-Fmoc-L-ornitina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15409288
291.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109425-55-0
C25H30N2O6
454.523
MFCD00065668
JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
fmoc-orn boc-oh, nalpha-fmoc-ndelta-boc-l-ornithine, fmoc-l-orn boc-oh, ndelta-boc-nalpha-fmoc-l-ornithine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 2s-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-orn boc, pubchem10032, n-a-boc-n-deta-boc-l-ornithine, n alpha-fmoc-n delta-boc-l-ornithine
2756114
Ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109425-55-0
C25H30N2O6
454.523
MFCD00065668
JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
fmoc-orn boc-oh, nalpha-fmoc-ndelta-boc-l-ornithine, fmoc-l-orn boc-oh, ndelta-boc-nalpha-fmoc-l-ornithine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 2s-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-orn boc, pubchem10032, n-a-boc-n-deta-boc-l-ornithine, n alpha-fmoc-n delta-boc-l-ornithine
2756114
Ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Punto de fusión 111°C to 115°C
Beilstein 4772025
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.52
Porcentaje de pureza 96%
Cantidad 25 g