Learn More
ND5 Mouse anti-Human, Clone: 1C12G8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno ND5
Clon 1C12G8
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828655
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66613-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16818655
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66613-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
A small number of complex I subunits are the products of mitochondrial genes (subunits 1-7), while the remainder are nuclear encoded and imported from the cytoplasm. NADH dehydrogenase subunit 5 (ND5) is most likely a component of the hydrophobic protein fragment of Complex I. Mutations in the gene encodiing for ND5 are implicated in Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy, an autosomal recessive multisystem disorder that results in dramatically elevated levels of circulating thymidine and deoxyuridine.
Especificaciones
Especificaciones
ND5
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MT ND5, MTND5, NADH dehydrogenase subunit 5, NADH5, ND5
MT-ND5
IgG2b
Protein A
Antibody
1C12G8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P03915
4540
Peptide
Primary
-20°C
MT-ND5