missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NBS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NBS1 |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816465
|
Proteintech
55025-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806465
|
Proteintech
55025-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The antibody is specific to NBN.
The p95 gene (identical to NBS1 and nibrin) is a member of the hMre11/hRad50 double-strand break complex. This protein complex has been implicated in Nijmegen breakage syndrome, an autosomal recessive disorder marked by increased cancer incidence, cell cycle checkpoint deficits, and ionizing radiation sensitivity, thus revealing a direct molecular link between double-strand break repair and cell cycle checkpoint functions.Especificaciones
NBS1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O60934, Q9JIL9, Q9R207 | |
27354, 4683, 85482 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NBN |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AT V1, AT V2, ATV, NBN, NBS, NBS1, nibrin, P95 | |
NBN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |