Learn More
NBR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NBR1 |
---|---|
Concentración | 0.42 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815444
|
Proteintech
16004-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805444
|
Proteintech
16004-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene was originally identified as an ovarian tumor antigen monitored in ovarian cancer. The encoded protein contains a B-box/coiled coil motif, which is present in many genes with transformation potential, but the function of this protein is unknown. This gene is located on a region of chromosome 17q21.1 that is in close proximity to tumor suppressor gene BRCA1. Three alternatively spliced variants encoding the same protein have been identified for this gene.Especificaciones
NBR1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Non-human Primate, Mouse | |
P97432, Q14596, Q501R9 | |
17966, 303554, 4077 | |
NBR1 Fusion Protein Ag8652 | |
Primary | |
-20°C | |
NBR1 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
1A1 3B, 1A13B, KIAA0049, M17S2, MIG19, NBR1, neighbor of BRCA1 gene 1, Next to BRCA1 gene 1 protein, Protein 1A1 3B | |
Nbr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |