missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NBL1 (Human) Recombinant Protein
Human NBL1 full-length ORF ( AAH12037, 1 a.a. - 180 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH12037 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4681 |
Nombre | neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1 |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198151
|
Abnova™
H00004681-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108161
|
Abnova™
H00004681-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MLRVLVGAVLPAMLLAAPPPINKLALFPDKSAWCEAKNITQIVGHSGCEAKSIQNRACLGQCFSYSVPNTFPQSTESLVHCDSCMPAQSMWEIVTLECPGHEEVPRVDKLVEKILHCSCQACGKEPSHEGLSVYVQGEDGPGSQPGTHPHPHPHPHPGGQTPEPEDPPGAPHTEEEGAED
Especificaciones
AAH12037 | |
neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
D1S1733E, DAN, DAND1, MGC8972, NB, NO3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4681 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NBL1 | |
GST |