Learn More
Ohaus™ Balanza portátil Navigator
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones de pesaje industriales, alimentación y laboratorio. Las balanzas Ohaus™ Navigator NV cuentan con un tiempo de respuesta ultrarrápido y una excelente protección contra sobrecarga.
202.98€ - 295.80€
Especificaciones
Material ABS housing
Requisitos eléctricos Adaptador de 12 VCC 0.42 A CA (incluido), de 100 a 240 V 0.25 A de 50 a 60 Hz
Tipo de conexión RS232, USB o interfaz Ethernet
Tipo de pantalla LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación LED
Certificaciones/conformidad OIML F2 o clase ASTM 4
Ver más especificaciones
Productos 20
Código de producto Marca Número de Capacidad Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de Capacidad Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12747206
Ver documentos
Ohaus™
83032030
NVT1601M 1.6 kg 0.5 g 252.29€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-08-2020
Añadir a la cesta
11752028
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997656
NVT3201 3200 g 0.2 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11762028
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997658
NVT6401 6400 g 0.5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11772028
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997660
NVT10001 10000 g 0.5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11782028
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997662
NVT16000 16000 g 1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11804343
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997678
NV511 510 g 0.1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11824343
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997680
NV1101 1.1 kg 0.1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11844343
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997682
NV2101 2100 g 0.1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11804353
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997664
NVL511 510 g 0.1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11864343
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997684
NV4101 4100 g 0.2 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11824353
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997666
NVL1101 1100 g 0.1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11864353
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997670
NVL5101 5.1 kg 0.5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11874353
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997672
NVL10000 10000 g 1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11894353
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997674
NVL20000 20000 g 1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11979886
Ver documentos
Ohaus™
83032034
NVT3200M 3.2 kg 1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12717206
Ver documentos
Ohaus™
83032304
NV3100M 3.1 kg 1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11742028
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997654
NVT1601 1600 g 0.1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12777206
Ver documentos
Ohaus™
83032038
NVT6400M 6.4 kg 2 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12797206
Ver documentos
Ohaus™
83032042
NVT16000M 16000 g 5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11884333
Ver productos accesorios Ver documentos
Ohaus™
83997676
NV212 210 g 0.01 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los sensores sin contacto controlan las funciones de tara, puesta a cero e impresión, y la retroiluminación de la pantalla minimiza la contaminación cruzada. El plato de acero inoxidable pulido, la carcasa de plástico sin corrosión y el subconjunto de plato resistente a derrames resultan fáciles de limpiar y la cubierta en uso opcional de cuerpo completo envuelve la carcasa y el teclado para protegerlos contra salpicaduras, polvo y contaminación. Una batería interna recargable opcional de ácido de plomo puede accionar versiones de LCD hasta 100 horas (o más de doce días de 8 horas) de uso normal con una carga completa. La batería recargable también ayuda a minimizar los costes de mantenimiento y de sustitución de la batería.
  • Diseñada con dos sensores sin contacto
  • Se estabiliza con precisión en menos de un segundo para proporcionar resultados de pesaje rápidos y exactos
  • Protección contra sobrecargas excelente
  • Opciones de pantalla LCD o LED
  • Suministro eléctrico de 12 V CC, adaptador de 0.42 A CA (incluido), de 100 a 240 V, 0.25 A, 50/60 Hz Balanza portátil multiuso y sin contacto para su uso en una amplia gama de aplicaciones de pesaje industrial, alimentario y de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
ABS housing
RS232, USB o interfaz Ethernet
OIML F2 o clase ASTM 4
Adaptador de 12 VCC 0.42 A CA (incluido), de 100 a 240 V 0.25 A de 50 a 60 Hz
LCD de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación LED