Learn More
Ohaus™ Balanza portátil Navigator
Marca:  Ohaus™ 83997668
Detalles adicionales : Peso : 2.30000kg
Código de producto. 11844353
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Especificaciones
Electronic Balance, NVL2101
0.25 A
OIML F2 or ASTM Class 4
203mm
74.000 mm
Auto shut off, integral weigh below hook and shipp
Front-mounted level bubble with illumination / adj
0.200000 g
NVL2101
1.000 s
100 to 240V
1.5kg
203.000 mm
282.00 mm x 204.00 mm x 74.000 mm
282 x 204 x 74mm
2.1 kg
Portable Balance
Ethernet (Available as an Accessory)RS232 (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)
282.00 mm
0.100000 g
50 to 60Hz
IP43
282.00 mm
0.100000 g
ABS housing
10 to 40°C
Gram, Kilogram, Pound, Ounce (decimal or fractiona
204.00 mm
Laboratory and research, industry and manufacturin
12VDC 0.42A AC adapter (included), 100 to 240V 0.2
LCD, 6-digit 7-segment with white LED backlight
Videos
Documentos
Ver productos accesorios