Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.57528kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11567612
  • 28.20€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Contiene un orificio
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Para el uso en el laboratorio
55mm
Caucho natural
42mm
Tapón
49mm
5/paq.
46/55 IRHD
5 mm