Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11517622
  • 15.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Contiene un orificio
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Para el uso en el laboratorio
78mm
Caucho natural
49mm
Tapón
71mm
1 por unidad
46/55 IRHD
5 mm