Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón plegables de caucho natural
Utilice estos tapones para una protección extra de los extremos del tubo durante el transporte, la manipulación y otras operaciones durante las que los tubos requieren protección interna y en los extremos. Los tapones con faldón plegables de caucho natural Saint Gobain Life Sciences proporcionan un sellado excelente.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 407013-50
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
- Los tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y una buena adhesión
- Grado gris-azul: hecho de caucho natural
- Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en calor húmedo)
Especificaciones
Tapón con faldón plegable | |
10 mm/20 mm de Al | |
50/paq. |
12.7D | |
Entre 12,3 y 15,6mm | |
Caucho natural |