Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón plegables de caucho natural
Utilice estos tapones para una protección extra de los extremos del tubo durante el transporte, la manipulación y otras operaciones durante las que los tubos requieren protección interna y en los extremos. Los tapones con faldón plegables de caucho natural Saint Gobain Life Sciences proporcionan un sellado excelente.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 407010-50
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11774588
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Los tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y una buena adhesión
  • Grado gris-azul: hecho de caucho natural
  • Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en calor húmedo)
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
8,5 mm/13 mm de Al
50/paq.
10.2D
Entre 10,4 y 13,4mm
Caucho natural