Learn More
Piercan™ Natural Rubber Dry Box Gloves
Click to view available options
Color: Pale Yellow; Diameter: ; Length: 762 to 812mm
Descripción
Información de órdenes
Color
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0333 Certified |
Color | Pale Yellow |
Desechables | Single-use |
Material | Rubber |
Tipo de producto | Dry Box Gloves |
Esterilidad | Sterile |
Temperature (Metric) Max | 25°C |
Grosor (imperial) | 24 mil |
Para utilizar con (aplicación) | Nuclear industries, Life sciences |
Cantidad | 2/Pk. |