Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en T dentados de grado Premium de polipropileno natural
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Premium Grade Barbed 'Y' Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca:  Ark Plas Products™ MDX35-PP0
Detalles adicionales : Peso : 0.00270kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11891070
  • en la oferta / paquete de 25
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
  • El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
  • Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
Dentado firme
  • Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
  • Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
  • El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Polipropileno
25/pack
Y
Esterilizables en autoclave
Conector dentado en forma de Y
Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg.