Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en T dentados de grado Premium de polipropileno natural
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Premium Grade Barbed 'Y' Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca:  Ark Plas Products™ MDX37-PP0
Detalles adicionales : Peso : 0.01530kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11801080
  • 27.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
  • El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
  • Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
Dentado firme
  • Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
  • Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
  • El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Especificaciones
Conector dentado en forma de Y
Polipropileno
Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg.
Natural
Esterilizables en autoclave
25/pack
Y