Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos de rosca de grado comercial de polipropileno natural
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
Marca:  Ark Plas Products™ CGA23-PR0
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12673780
Cantidad Precio
1 51.86€ / paquete de 100
10 43.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
27-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Económicos y fiables
  • Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
  • Contienen material reciclado
  • Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Especificaciones
Especificaciones
Natural
6,4 mm
Conector recto roscado
Manguera 1/4 pulg.
Recto
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
25/pack
Rosca macho UNF de 1/4-18